Przejdź do
41428
N-Z-Soy® BL4 Soy Peptone
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥12% total nitrogen (N) basis, ≥2.4% amino-nitrogen basis
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥2.4% , total nitrogen (N), ≥12%
ign. residue
≤10%
loss
≤6% loss on drying
pH
4.0-5.0 (25 °C, 2% in H2O)
application(s)
microbiology
Application
Peptone N-Z-Soy® media additives may be used to analyze the effects of vitamin B supplementation of lactic acid produced by Lactobacillus casei.
Legal Information
N-Z-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P64639076587972
biological source
soybean
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
soybean (enzymatic digest)
biological source
soybean
assay
≥12% total nitrogen (N) basis, ≥2.4% amino-nitrogen basis
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
4.0-5.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5
pH
6.3-7.3 (25 °C)
pH
6.4-7.8
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)