ARK2169
Ethanolamine
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
98.0-105.0% (Titrimetric)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1436 °F
granice wybuchowości
17 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
tw
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for manufacturing use
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Klucz InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta