Merck
155322
Sigma-Aldrich
trans-Styrylacetic acid
greener alternative
96%
Synonim(y):
4-Phenyl-3-butenoic acid
Wybierz wielkość
1 G
178,00 zł
10 G
713,00 zł
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
178,00 zł
10 G
713,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=CHCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
178,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 22
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
84-86 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phenyl
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OC(=O)C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2,(H,11,12)/b7-4+
Klucz InChI
PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
Opis ogólny
The polarized IR spectra of the hydrogen bond system in trans-styrylacetic acid has been studied[1].
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, “Design for Energy Efficiency” and “Use of Renewable Feedstock”. Click here to view its DOZN scorecard.
Zastosowanie
trans-Styrylacetic acid (4-Phenyl-3-butenoic acid) was used as mechanism-based inhibitor of Peptidylglycine α-hydroxylating monooxygenase[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jee Yeon Lee et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 55(Pt 1), 257-262 (2005-01-18)
A 4-phenyl-3-butenoic acid-producing actinomycete, designated strain VK-A60T, was isolated from a soil sample collected from Koyang, Korea. Morphological and chemical characteristics of the strain were consistent with those of the genus Streptomyces. The cell wall of the strain contains LL-diaminopimelic
G A Abou-Mohamed et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 35(6), 871-880 (2000-06-03)
Formation of mature active neuropeptides such as substance P (SP) from their glycine extended precursors entails alpha-amidation of peptide precursors by the sequential enzymatic action of peptidylglycine alpha-monooxygenase (PAM) and peptidylamidoglycolate lyase (PGL). We reported that these two enzymes that
Jee Yeon Lee et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 53(20), 7696-7700 (2005-09-30)
An antifungal compound was isolated from the culture broth of Streptomyces koyangensis strain VK-A60 using various chromatographic procedures. On the basis of the high-resolution EI-mass and 1H and 13C NMR data, the compound was identified as 4-phenyl-3-butenoic acid. Colletotrichum orbiculare
Henryk T Flakus et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 65(2), 481-489 (2006-03-11)
We have investigated the polarized IR spectra of the hydrogen bond system in crystals of trans-styrylacetic acid C(6)H(5)CHCHCH(2)COOH, and also in crystals of the following three deuterium isotopomers of the compound: C(6)H(5)CHCHCH(2)COOD, C(6)H(5)CHCHCD(2)COOH and C(6)H(5)CHCHCD(2)COOD. The spectra were measured at
J Scognamiglio et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S120-S123 (2011-10-29)
A toxicologic and dermatologic review of 4-phenyl-3-buten-2-ol when used as a fragrance ingredient is presented. 4-Phenyl-3-buten-2-ol is a member of the fragrance structural group Aryl Alkyl Alcohols and is a secondary alcohol. The AAAs are a structurally diverse class of