Kluczowe dokumenty
Y0001184
Trolamine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethanolamine, 2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
Wybierz wielkość
875,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
875,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
trolamine
temp. samozapłonu
1436 °F
granice wybuchowości
17 %
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
Klucz InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)