Kluczowe dokumenty
RES3156T-A7
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
przydatność
suitable for manufacturing use
obecność zanieczyszczeń
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
Klucz InChI
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
Opis ogólny
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Zastosowanie
Opakowanie
RES3156T-A701X: 100g container
RES3156T-A702X 1kg container
RES3156T-A704X: 10kg container
Informacje prawne
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?