Przejdź do
100455
N-Acetylethanolamine
technical grade
Synonim(y):
N-(2-Hydroxyethyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
170,25 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
396,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-530-8
MDL number:
170,25 zł
Cena katalogowa227,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
bp
151-155 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide, hydroxyl
SMILES string
CC(=O)NCCO
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
InChI key
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6011B9754B6032
description
technical grade
description
≥99%, powder
description
≥98.0% (titration)
description
≥99.0% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
151-155 °C/5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
hydroxyl, amide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
350.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
177 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Buongiorno, vorrei sapere la concentrazione del reagente che contiene 25 grammi di N-Acetylethanolamine, oppure se mi potete dire quanto è il volume. Essendo già sciolto, va conservato a temperatura ambiente?
    1 answer
    1. This product is a neat chemical, rather than a solution. The purity specification is set to at least 70.0%. To determine the molarity, divide the density (1112 g/L) by the molecular weight (103.12 g/mol) and multiply by the lot-specific purity. N-Acetylethanolamine can be stored at room temperature.