Merck
96727
Supelco
Ethyl propionate
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Beilstein:
506287
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.52 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 27.2 °C)
Próba
≥99.7% (GC)
temp. samozapłonu
887 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
11 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Propionian etylu jest estrem etylowym kwasu propionowego i jest powszechnie stosowany jako środek aromatyzujący w produktach spożywczych.[1][2][3]
Zastosowanie
Propionian etylu może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w wodnych próbkach esencji i soków owocowych[1][2] przy użyciu różnych technik chromatograficznych.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dictionary of Food ingredients (2001)
Characterization of the aromatic profile in aqueous essence and fruit juice of yellow passion fruit (Passiflora edulis Sims F. Flavicarpa degner) by GC? MS and GC/O
Jordan.JM, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(6), 1523-1528 (2002)
Volatile components in aqueous essence and fresh fruit of Cucumis melo cv. Athena (muskmelon) by GC-MS and GC-O.
Jordan MJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5929-5933 (2001)
A F Hofmann et al.
Digestive diseases and sciences, 42(6), 1274-1282 (1997-06-01)
Topical dissolution of cholesterol gallbladder stones using methyl tert-butyl ether (MTBE) is useful in symptomatic patients judged too ill for surgery. Previous studies showed that ethyl propionate (EP), a C5 ester, dissolves cholesterol gallstones rapidly in vitro, but differs from
Vibeke F Andersen et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(21), 5164-5179 (2012-04-25)
Ethyl propionate is a model for fatty acid ethyl esters used as first-generation biodiesel. The atmospheric chemistry of ethyl propionate was investigated at 980 mbar total pressure. Relative rate measurements in 980 mbar N(2) at 293 ± 0.5 K were