Merck
W245615
Sigma-Aldrich
Ethyl propionate
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
Ethyl propanoate, Propanoic acid ethyl ester, n-Ethyl propanoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
2456
Beilstein:
506287
Numer WE:
Nr Rady Europy:
402c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.121
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
natural
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
3.52 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 27.2 °C)
Próba
≥97%
temp. samozapłonu
887 °F
granice wybuchowości
11 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
grape; fruity; ethereal; rum; sweet; wine-like
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A F Hofmann et al.
Digestive diseases and sciences, 42(6), 1274-1282 (1997-06-01)
Topical dissolution of cholesterol gallbladder stones using methyl tert-butyl ether (MTBE) is useful in symptomatic patients judged too ill for surgery. Previous studies showed that ethyl propionate (EP), a C5 ester, dissolves cholesterol gallstones rapidly in vitro, but differs from
Vibeke F Andersen et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(21), 5164-5179 (2012-04-25)
Ethyl propionate is a model for fatty acid ethyl esters used as first-generation biodiesel. The atmospheric chemistry of ethyl propionate was investigated at 980 mbar total pressure. Relative rate measurements in 980 mbar N(2) at 293 ± 0.5 K were
Sun-Liang Cui et al.
The Journal of organic chemistry, 72(20), 7779-7782 (2007-09-11)
A novel synthesis of Hantzsch-type N-substituted 1,4-dihydropyridines from salicaldehydes, ethyl propiolate, and amines has been developed. Salicaldehydes were treated with ethyl propiolate in the presence of N-methylmorpholine to give ethyl 3-(2-formylphenoxy)propenoates. Three equivalents of ethyl 3-(2-formylphenoxy)propenoates reacted with 1 equiv
C Y Chen et al.
Digestive diseases and sciences, 40(2), 419-426 (1995-02-01)
We evaluated the toxic effects of four currently used chemolytic solvents--dimethyl sulfoxide (DMSO, 99%), ethyl propionate (EP, 99%), tetrasodium ethyl-dimethyl tetraacetate (4Na-EDTA, 2%, pH 11), and methyl tert-butyl ether (MTBE, purity = 99.5%) in an animal model. Each solvent was
O Esch et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 18(2), 373-379 (1993-08-01)
We performed experiments in anesthetized piglets with two cholesterol gallstone solvents, methyl tert-butyl ether and ethyl propionate, to determine whether blood levels of either solvent would increase during gallbladder instillation of these solvents under conditions simulating gallstone dissolution. The solvent