Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł |
Informacje o tej pozycji
307,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Environmental water samples using ion-exclusion chromatography-mass spectrometry system (IEC-MS).
- Cereal-based food products by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS) and reversed phase-high performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
- Potato-based foods by liquid chromatography with diode array detection (LC–DAD).
Refer to the products certificate of analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - |
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
79-06-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 23701-100MG-F | 04054839594403 |