Przejdź do
109258
Methyl propionate
99%
Synonim(y):
Methyl propanoate, Propionic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
160,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39022202
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-060-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1737628
Assay:
99%
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 11 °C), 85.3 mmHg ( 25 °C)
assay
99%
autoignition temp.
876 °F
expl. lim.
13 %
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 16 parts, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI key
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl propionate is an efficient solvent for Porcine Pancreatic Lipase (PPL)-catalyzed transesterification reaction of various diols. It is commonly used in organic synthesis. It undergoes vapour-phase aldol condensation with formaldehyde to form methyl methacrylate.
Karl Fischer′s pyridine-free single solution is a reagent used for volumetric Karl Fischer titration, designed to determine the water content in various samples. This solution is free of pyridine, making it a safer and more environmentally friendly option compared to traditional Karl Fischer reagents. It ensures rapid titration with consistent and stable results, making it ideal for precise water analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W2742088198851716
description
99%
description
≥98%, FG
description
analytical standard
description
TraceCERT®, 1000 mg/L propionate in water (nominal concentration)
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥99.8% (GC)
assay
-
solubility
alcohol: miscible, H2O: soluble 16 parts, diethyl ether: miscible
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
300
bp
79 °C (lit.)
bp
79 °C (lit.)
bp
79 °C (lit.)
bp
-
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
−88 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl propionate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
554-12-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?