Przejdź do
112348
Ethyl nonanoate
97%
Ethyl nonanoate
Synonim(y):
Ethyl pelargonate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
165,00 zł
123,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-615-7
Beilstein/REAXYS Number:
1759169
MDL number:
123,75 zł
Cena katalogowa165,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.08 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
solubility
H2O: insoluble, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl nonanoate is separated and quantified from cachaca, rum and whisky by direct injection gas chromatography spectrometry[1]. It is used as the internal standard to monitor the solid-phase micro-extraction fibre extraction integrity and efficiency[2].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W244740W24470876368
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
functional group
ester
assay
97%
assay
98%
assay
≥98%
assay
≥99.8% (GC)
solubility
H2O: insoluble, diethyl ether: miscible, alcohol: miscible
solubility
-
solubility
-
solubility
-
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.), n20/D 1.422
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
bp
119 °C/23 mmHg (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl nonanoate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review