Przejdź do
112267
Propyl propionate
99%
Synonim(y):
Propyl propanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
788,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39022259
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-389-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1699993
Assay:
99%
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4 (vs air)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
General description
Propyl propionate and water mixtures can be separated by pervaporation using PEBA membranes. The diffusivity of pure propyl propionate in the PEBA membrane is about 28 times higher than pure water diffusivity.
Application
Propyl propionate is a general reagent which can be used in various transesterification reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W295809
description
99%
description
≥98%, FCC, FG
assay
99%
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
bp
122-124 °C (lit.)
bp
122-124 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl propionate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-36-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)