Przejdź do
112305
Ethyl propionate
99%
Synonim(y):
Ethyl propanoate, Propionic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
89,20 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
177,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39022258
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-291-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506287
Assay:
99%
Form:
liquid
89,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.52 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 27.2 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
887 °F
expl. lim.
11 %
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl propionate is a model for studying the fatty acid ethyl esters which are used as first-generation biodiesel.
Application
Ethyl propionate was used to study the effect of its gavage administration on gastric toxicity in male F344 rats.
Ethyl propionate, when used for contact dissolution of cholesterol gallstones, shows reduced side effects (attributable to increased blood levels) in piglets when compared to methyl tert-butyl ether.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W245615ENA424045764
description
99%
description
natural, ≥97%, FCC, FG
description
-
assay
99%
assay
≥97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
-
bp
99 °C (lit.)
bp
-
bp
-
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl propionate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-37-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review