Przejdź do
08375
Ethyl hexanoate
analytical standard
Synonim(y):
Caproic acid ethyl ester, Ethyl caproate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-640-3
Beilstein/REAXYS Number:
1701293
MDL number:
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
5 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.406-1.408, n20/D 1.407 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl hexanoate, an ester, is a volatile aroma and fragrance compound which impacts the quality and flavor of wine, beer and Japanese sake.[1]
Application
Ethyl hexanoate may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in wine and beer samples by chromatography based techniques.[1][2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W243906W243914W270814
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Kosher
grade
FG, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Halal, Kosher, natural
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99%
format
neat
format
-
format
-
format
-
impurities
≤0.2% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
127.4 °F - closed cup
flash_point_c
53 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microextraction of volatile compounds from wine samples and their determination by GC-FID. The effect of the salts and extraction solvents used
Saenz-Barrio, C and Cedron-Fernandez, T
Chromatographia, 51(3-4), 221-225 (2000)
Highly efficient synthesis of ethyl hexanoate catalyzed by CALB-displaying Saccharomyces cerevisiae whole-cells in non-aqueous phase
Han SY, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 59(1-3), 168-172 (2009)
Ján Hrivňák et al.
Talanta, 83(1), 294-296 (2010-11-03)
A rapid sampling technique for the analysis of beer aroma compounds is described. The headspace (10 ml) is passed through the microcolumn filled with 5mg of Tenax TA and thermally desorbed in a modified GC inlet (modification is described). Eight
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
08375-1ML04061838652287