About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H40F10IrN4O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1045.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6 to wszechstronny fotokatalizator, który może być wykorzystywany do różnych transformacji syntetycznych.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chi Chip Le et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(37), 11938-11941 (2015-09-04)
In this study we demonstrate that molecular fragments, which can be readily coupled via a simple, in situ RO-C═OR bond-forming reaction, can subsequently undergo metal insertion-decarboxylation-recombination to generate Csp(2)-Csp(3) bonds when subjected to metallaphotoredox catalysis. In this embodiment the conversion