Each pack contains 50 discs.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
Informacje o tej pozycji
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
203,00 zł
Nazwa produktu
Oxidase Test, suitable for microbiology
agency
according to ISO 9308-1:2014
Quality Segment
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp., bacteria
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Plesiomonas spp., Neisseria spp., bacteria, Aeromonas spp., Pseudomonas spp. | suitability Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp. | suitability Enterococcus spp., Streptococcus spp. | suitability Streptococcus spp., selective for Enterococcus spp. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| agency according to ISO 9308-1:2014 | agency according to ISO 9308-1:2014 | agency according to ISO 7899-2:2000 | agency according to ISO 10273 |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae w żywności zgodnie z normami EN-ISO 8523:1991 i EN-ISO 4832:1991.
Produkty
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.
Większość wibrysów wykorzystuje proste źródło C, takie jak glukoza, jako źródło energii i wymaga 2-4% NaCl lub innych soli i pierwiastków śladowych obecnych w wodzie morskiej dla optymalnego wzrostu. Niektóre gatunki mogą wykorzystywać różne źródła energii.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 70439-50DISKS-F | 04061835505234 |
-
How many tests per pack?