Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, coliforms
General description
Krążki indolowe DMACA są używane do testu indolowego w celu określenia zdolności organizmu do rozszczepienia tryptofanu na indol i kwas α-aminopropionowy. Obecność indolu można wykryć poprzez dodanie DMACA, co powoduje powstanie niebiesko-fioletowego kompleksu. Dzięki tej metodzie możliwe jest odróżnienie Escherichia coli od Klebsiella.
Packaging
Opakowanie 50 dysków
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?