Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 strips | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 82,30 zł |
Informacje o tej pozycji
82,30 zł
sterility
sterile
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pkg of 25 strips
storage condition
(Prevent from moisture)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Escherichia coli, enterobacteriaceae
General description
Application
Packaging
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| suitability Escherichia coli, enterobacteriaceae | suitability Enterobacter spp., Escherichia coli | suitability Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp. | suitability Escherichia coli, enterovirulent E. coli (EEC) spp. |
| packaging pkg of 25 strips | packaging pkg of (1 x 30 ml, Plastic bottle) | packaging package of 100 strips | packaging pkg of 100 mL |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable |
| sterility sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 45651-100MG | 04061832341484 |
| 78719-25STRIPS-F | 04061832947181 |