Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1240,00 zł
agency
according to ISO 6888-2:2020
Quality Segment
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Other Notes
Rabbit plasma 2.5ml
Bovine Fibrinogen 0.5g
Trypsin inhibitor 2.5mg
Potassium tellurite 2.5mg
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form lyophilized | form powder |
| agency according to ISO 6888-2:2020 | agency - | agency - | agency - |
| sterility sterile (Filtered and Aseptic Handled) | sterility - | sterility - | sterility - |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P6500-50G | 04061834393504 |
| P6500-25G | 04061834393498 |
| P6500-100G | 04061834393481 |
| 05939-10VL-F | 04061838643018 |