Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 discs | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 174,00 zł |
Informacje o tej pozycji
174,00 zł
product line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Streptococcus spp.
General description
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable | technique(s) microbe id | utilization test: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| suitability Campylobacter spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis | suitability Streptococcus spp. | suitability Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., bacteria | suitability Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., Serratia spp., Shigella spp., bacteria, coliforms |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| product line BioChemika | product line BioChemika | product line BioChemika | product line BioChemika |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.
Ensure food safety with our robust Listeria monocytogenes testing methods, including biochemical tests, chromogenic media, and rapid detection methods.
Produkty
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 40405-25DISCS-F | 04061831986693 |