Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł |
Informacje o tej pozycji
254,00 zł
agency
according to ISO 9308-1:2014
Quality Level
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
N,N-dimethyl-p-phenylenediamine hydrochloride, 0.15 g , water, 10 mL
packaging
pkg of 100 mL
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
suitability
Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp., bacteria
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 100 mL | packaging - | packaging - | packaging - |
| antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | metabolite detection: suitable | technique(s) microbe id | metabolite detection: suitable | technique(s) - |
| storage condition (Tightly closed) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| agency according to ISO 9308-1:2014 | agency according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 22964:2017 | agency according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017, according to ISO 22964:2017 | agency - |
| composition N,N-dimethyl-p-phenylenediamine hydrochloride, 0.15 g , water, 10 mL | composition distilled water, 100 mL , potassium hydroxide, 40 g | composition absolute ethanol, 100 mL , α-napthol (1-naphthol), 5.0 g | composition - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae w żywności zgodnie z normami EN-ISO 8523:1991 i EN-ISO 4832:1991.
Produkty
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 18502-100ML-F | 04061838756817 |