Przejdź do
85265
Methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Methylis parahydroxybenzoas natricum, Sodium methyl 4-hydroxybenzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.13
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-714-1
Beilstein/REAXYS Number:
4165000
MDL number:
Form:
powder
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
form
powder
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
[Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Gellan gum gel tissue phantoms and gel dosimeters with tunable electrical, mechanical and dosimetric properties.: This study utilizes methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt in the preparation of gellan gum gel tissue phantoms. The research highlights its role in enhancing the electrical, mechanical, and dosimetric properties of the gels, making them suitable for various biomedical applications such as tissue phantoms and dosimeters (Brzozowski P et al., 2021).
  • Ultrasound-Assisted Surfactant-Enhanced Emulsification Micro-Extraction Followed by HPLC for Determination of Preservatives in Water, Beverages and Personal Care Products.: The research highlights the application of methyl 4-hydroxybenzoate sodium salt in ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification micro-extraction, demonstrating its utility in the extraction and analysis of preservatives from various matrices (Jan-E S et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9503891359H3766
description
tested according to Ph. Eur.
description
tested according to Ph. Eur.
description
analytical standard
description
analytical standard
form
powder
form
crystals
form
crystals
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
-
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)