Przejdź do
1.01541
Sól sodowa bromokrezolu zielonego
pH indicator, water-soluble, ACS
Synonim(y):
Bromocresol green sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H13Br4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
720.00
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
263-657-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sól sodowa bromokrezolu zielonego, indicator water-soluble ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
loss
≤5.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)Br)[O-])Br)C)c2c(c(c(c(c2)Br)O)Br)C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Zakres przemian: pH 3,8 - pH 5,4 żółto-zielony - niebieski
Wygląd roztworu: zgodny
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5,0 %
Zakres przemian (wg ACS): zgodny
ACS zgodny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10812117480B1256
description
indicator water-soluble ACS
description
indicator ACS,Reag. Ph Eur
description
suitable for microscopy, ACS reagent
description
crystalline
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
loss
≤5.0% loss on drying, 110°C
loss
≤3% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
room temp
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
visual transition interval
-
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól sodowa bromokrezolu zielonego
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)