Przejdź do
318744
Bromophenol Blue solution
0.04 wt. % in H2O
Synonim(y):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H9Br4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
691.94
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
0.04 wt. % in H2O
technique(s)
titration: suitable
pH
3.0-4.6, yellow to blue
density
0.985 g/mL at 25 °C
λmax
589 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
General description
Bromophenol Blue is a tracking dye for nucleic acid or protein electrophoresis in agarose or polyacrylamide gels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B5525B8026114405
description
0.04 wt. % in H2O
description
-
description
Molecular Biology, suitable for electrophoresis
description
Dye content 90 %, ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
titration: suitable
concentration
0.04 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)