Kluczowe dokumenty
114413
Bromothymol Blue
ACS reagent, Dye content 95 %
Synonim(y):
3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
Wybierz wielkość
295,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
295,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Formularz
powder
skład
Dye content, 95%
kolor
pink-purple
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue(passes test)
mp
200-202 °C ((392 - 396 °F) - lit.)
200-202 °C (lit.)
λmaks.
420 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥17000 at 419-425 nm in methanol
≥8000 at 326-332 nm in methanol
≥9000 at 279-285 nm in methanol
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
Klucz InChI
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a vital stain to trace the movement of fluids from the lymph and to define cell walls or nuclei under the microscope
- for the demonstration of fungal hyphae within plant roots
- in the assessment of the soluble acidity within single rice grains
- use in an agar gel medium for enumeration of Bacillus cereus
- as a component of several bacterial growth and detection substrates such as cystine lactose electrolyte deficient (CLED/BROLACIN); polymyxin pyruvate egg yolk mannitol bromothymol blue (PEMBA) and MacConkey agar.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)