Przejdź do
250198
Methyl Red
ACS reagent, crystalline
Synonim(y):
2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid, Acid Red 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
908,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.30
EC Number:
207-776-1
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
13020
Beilstein/REAXYS Number:
750102
908,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
179-182 °C (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL
λmax
410 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)/b17-16+
InChI key
CEQFOVLGLXCDCX-WUKNDPDISA-N
Application
Methyl Red has been used as pH indicator in a glucose biosensor, which is used for salivary analysis.
Biochem/physiol Actions
Methyl Red is a maroon red crystal azo dye. Methyl Red is a pH indicator and changes color at a pH of 5.5. Methyl Red is widely used in saliva sampling method. In addition, it is also employed in carbohydrate and lactic acid detection. Methyl Red has been effectively used for intrageneric differentiation of Enterobacteriaceae.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
08714M8256861235
description
ACS reagent, crystalline
description
suitable for microbiology
description
Crystalline
description
ACS reagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
form
crystalline
form
-
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
soluble, clear, orange
solubility
ethanol: 0.1%
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Red
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)