Kluczowe dokumenty
19139-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), blunt tip stainless steel needle (point style 3), for use with 2.5μL-100μL syringe
Wybierz wielkość
6 EA
245,00 zł
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 EA
245,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
rozmiar igły
22s ga
opis
blunt tip (stainless steel)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 7770-01
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
2.5-100 μL
kompatybilność
for use with 2.5μL-100μL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
Opis ogólny
Igły 1363 do strzykawek RN są wyposażone w tępe końcówki o kącie 90°, które mają fazowane i polerowane krawędzie, co eliminuje uszkodzenia uszczelnienia wirnika zaworu i czoła stojana. Ten typ może być również używany do pipetowania cieczy.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)