Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,00 zł
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80000
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2) | material PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature needle type N (cemented) | feature needle type N (cemented) | feature needle type N (cemented) | feature needle type N (cemented) |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
| volume 10 μL | volume 25 μL | volume 100 μL | volume 250 μL |
| needle size 26s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20972 | 04061835326150 |