Kluczowe dokumenty
20790-U
Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
710RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonim(y):
1363 Strzykawka 710RN 100UL
Wybierz wielkość
1 EA
572,00 zł
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
572,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
572,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
22s ga (bevel tip)
Właściwości
needle type RN (removable needle)
point style 2
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80630
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
100 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 710RN (removable needle)
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)