Przejdź do
19022
Sodium 1-butanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-201-1
Beilstein/REAXYS Number:
3716662
MDL number:
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur
mol wt
160.17 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-butane sulfonate is commonly used as an anion-pairing agent in the supercritical fluid chromatography (SFC) method and reversed-phase chromatographic separation systems.[1]
Application
Sodium 1-butanesulfonate can be used as a:
  • Buffer component in high-performance liquid chromatography (HPLC) for arsenic speciation.
  • Mobile phase component in reverse-phase column for arsenic speciation.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
306315286274316
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mol wt
160.17 g/mol
mol wt
244.33 g/mol
mol wt
206.24 g/mol
mol wt
230.30 g/mol
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium 1-butanesulfonate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)