Przejdź do
76952
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
390,75 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-208-4
Beilstein/REAXYS Number:
3725147
MDL number:
390,75 zł
Cena katalogowa521,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
sheet
quality
LiChropur
mol wt
192.21 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
SMILES string
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate is an Ion pair reagent. It is a anionic surfactant which has opposite influence on aniline polymerization thermal effect. It also has highest and lowest enthalpy of polymerization values.
Application
Sodium pentanesulfonate is useful as a surfactant and reversed-phase ion-paring agent.
Sodium 1-pentanesulfonate monohydrate may be used to investigate its effects on the properties of polyaniline, using Fourier transform infrared and UV-visible spectroscopy for its structural characterization.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769555183351832
form
sheet
form
flakes
form
solid
form
solid
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
-
suitability
corresponds to standard for RP gradient test, corresponds to standard for filter test
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
mol wt
192.21 g/mol
mol wt
-
mol wt
220.26 g/mol
mol wt
220.26 g/mol
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of surfactants on the characteristics and biosensing properties of polyaniline.
Kuczynska, Agnieszka, et al.
Polymer International, 59, 1650-1659 (2010)
Xijing Chen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 855(2), 140-144 (2007-06-15)
A liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was established for the determination of 5-aminoimidazole-4-carboxamide (AICA) in human plasma. The method included a solvent extraction of AICA as an ion pair with 1-pentanesulfonate ion and a separation on a Hypersil ODS2
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
76952-10G-F04061835570737
76952-2.5G-F04061833347072
76952-50G-F04061835570744
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?