For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
51832
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Wybierz wielkość
1810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1810,00 zł
Polecane produkty
opis
anionic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
solid
jakość
LiChropur™
masa cząsteczkowa
220.26 g/mol
metody
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
przydatność
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?