Kluczowe dokumenty
86903
Tetrabutylammonium iodide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0%
Synonim(y):
TBAI
Wybierz wielkość
984,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
984,00 zł
Polecane produkty
opis
cationic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Formularz
crystals
jakość
LiChropur™
metody
ion pair chromatography: suitable
mp
141-143 °C (lit.)
144-148 °C
λ
10 % in acetonitrile
absorpcja UV
λ: 290 nm Amax: 0.1
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
przydatność
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)