Kluczowe dokumenty
221511
Sodium 1-butanesulfonate
98%
Synonim(y):
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
548,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
548,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?