Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-201-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
mp
>310 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCC
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (ex Na): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól sodowa kwasu butano-1-sulfonowego
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c