Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-201-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
2890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.0-7.0 (100 g/L in H2O)
mp
>310 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCC
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
General description
Butane-1-sulfonic acid sodium salt is commonly used as an ion-pairing reagent in ion-pair chromatography (IPC).
Application
Butane-1-sulfonic acid sodium salt can be used as anion-pair agent in the determination of biogenic amines (BA):
- In tomato by ion-pair chromatography coupled toa potentiometric detector.
- Inalcoholic beverages by HPLC coupled to a potentiometric detector for foodquality control.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sól sodowa kwasu butano-1-sulfonowego
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?