Przejdź do
358959
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate
99%
Synonim(y):
1-Propanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
129,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2SO3Na · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3714817
Assay:
99%
129,75 zł
Cena katalogowa173,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 10%, clear, colorless
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S.Na.H2O/c1-2-3-7(4,5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
QBQVXXQXZXDEHE-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate is sulfonate-containing compound. Multicollision dissociation threshold (MCDT) values for the dissociation of the anion dopant from lacto-N-difucohexaoses I for sodium 1-propanesulfonate monohydrate (1-propanesulfonic acid sodium salt monohydrate) has been evaluated.
Application
Sodium 1-propanesulfonate monohydrate (1-Propanesulfonic acid sodium salt monohydrate) is suitable for use in a study to investigate the reaction between active methyl-coenzyme M reductase (MCR) and the potent inhibitor, 3-bromopropanesulfonate by UV-visible and EPR spectroscopy and by steady-state and rapid kinetics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
818067695552865
description
99%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, 98.0-102.0% (T)
description
≥98.0% (T)
description
≥98.0% (T)
assay
99%
assay
98.0-102.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (T)
solubility
water: soluble 10%, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200, 100
Quality Level
200
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)