Przejdź do
95003
{2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy}acetic acid
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
8-(Fmoc-amino)-3,6-dioxaoctanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.41
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
SMILES string
OC(=O)COCCOCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI key
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Hydrophilic, heterobifunctional spacer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
479984795247307
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Risinger et al.
ACS infectious diseases, 3(5), 360-367 (2017-02-28)
Detection of type-specific antibodies is an important and essential part of accurate diagnosis, even in silent carriers of herpes simplex virus (HSV)-1 (oral) and HSV-2 (genital) infections. Serologic assays that identify HSV-1 and HSV-2 type-specific antibodies have been commercially available
A.M.P. Koskinen et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 5, 573-573 (1995)
Simone Fortunati et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(3) (2019-02-02)
A new amperometric sandwich-format genosensor has been implemented on single-walled carbon nanotubes screen printed electrodes (SWCNT-SPEs) and compared in terms of performance with analogous genoassays developed using the same methodology on non-nanostructured glassy carbon platforms (GC-SPE). The working principle of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
95003-500MG-F04061833276839