Dokumenty
8.41505
Sigma-Aldrich
L-Norvaline
for synthesis
Synonim(y):
L-Norvaline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
229-543-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
crystals
mp
>310 °C
rozpuszczalność
48.7 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=7 in HCl 20%ig): +23.0 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3