Przejdź do
AAS18
Amino Acid Standard
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
797,00 zł
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
5 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2340,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
32160406
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
This analytical standard was used as follows:
  • Determination of L- and D-amino acids and glycine by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) following their derivatization with chiral Marfey’s reagent
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) based amino acid analysis during the characterization of defatted rice bran (DRB) protein concentrate to evaluate its iron binding ability
  • Development of a gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) procedure for the profiling of 112 amino-carboxylic metabolites in human urine samples using 1,1,1,2,2,3,3-heptafluorobutyl chloroformate for derivatization and liquid-liquid microextraction for sample treatment
  • Non-enantiomeric detection and quantification of amino acids in their various forms— free, dissolved, particulate, and total, in natural water samples by HPLC coupled with fluorescence detection using a C18 column
Packaging
1 mL size packaged in flame sealed ampules.
Other Notes
Amino acids in this standard are 2.5 μmoles per mL in 0.1 N HCl, except L-cystine at 1.25 μmoles per mL.
The following components are included in the amino acid standard:
  • L-Alanine
  • Ammonium chloride
  • L-Arginine
  • L-Aspartic acid
  • L-Cystine
  • L-Glutamic acid
  • Glycine
  • L-Histidine
  • L-Isoleucine
  • L-Leucine
  • L-Lysine
  • L-Methionine
  • L-Phenylalanine
  • L-Proline
  • L-Serine
  • L-Threonine
  • L-Tyrosine
  • L-Valine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6282A6407LAA21
description
analytical standard
description
analytical standard, basics
description
analytical standard, acidics and neutrals
description
analytical standard
format
multi-component solution
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can this Amino acid standard be used for GCMS analysis? And can it be subjected to MSFTA derivitisation?
    1 answer
    1. This standard can be derivatized using MSFTA and subsequently used for GCMS analysis.
      Helpful?
  3. What is the suggested procedure to hydrolyse cystine? Does the hydrolysis procedure affect other amino acids?
    1 answer
    1. This product is intended to be used as an analytical standard and is not suitable for chemical processing. Please contact your regional technical service group for assistance with suitable reagents for your application.
      Helpful?
  4. Is there a recommended HPLC method and associated chromatogram to allow identification of each of the peaks and quantification of each amino acid in a sample (by retention time/integration)?
    1 answer
    1. No method is available to identify each of the peaks for this product. Contact the regional Technical Service group for assistance with identifying chromatographic peaks according to specific analytical techniques.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. What is the difference between AAS18 and 79248 (CRM)? What are the storage and shipping conditions? How does the quality of AAS18 compare to CRM?
    1 answer
    1. AAS18 is stored at 2-8°C, while 79248 is stored at -20°C. Both are shipped at ambient temperature. Amino Acid 79248 is a CRM, Certified Reference Material, and AAS18 is a standard. AAS18 does not undergo the rigorous testing that is used for CRM standards.
      Helpful?
  7. Wie lange ist der AAS18 Aminosäuren Standard haltbar, wenn er bei Temperaturen von 2-8°C gelagert wird?
    1 answer
    1. The expiration date of this product is listed on the lot-specific Certificate of Analysis.
      Please access the link below to download a Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/aas18#product-documentation
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. France
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    great product
    great product that is provided here - fit for purpose
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review