Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 547,00 zł 410,25 zł |
Informacje o tej pozycji
410,25 zł
Cena katalogowa547,00 złZaoszczędź 25%grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format multi-component solution | format multi-component solution | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins | analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins | analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins | analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Analit
- L-Alanine
- Ammonium chloride
- L-Arginine
- L-Aspartic acid
- L-Cystine
- L-Glutamic acid
- Glycine
- L-Histidine
- L-Isoleucine
- L-Leucine
- L-Lysine
- L-Methionine
- L-Phenylalanine
- L-Proline
- L-Serine
- L-Threonine
- L-Tyrosine
- L-Valine
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A2161-10ML | 04061833349656 |
| A2161-5ML | 04061833349663 |