850375P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPC; PC(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850375P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850375P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850375P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850375P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m0/s1
Klucz InChI
SNKAWJBJQDLSFF-AOMFJDGTSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3