Merck
850345P
Avanti
14:0 PC (DMPC)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DMPC; PC(14:0/14:0)
Wybierz wielkość
25 MG
257,00 zł
200 MG
402,00 zł
500 MG
685,00 zł
1 G
953,00 zł
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
257,00 zł
200 MG
402,00 zł
500 MG
685,00 zł
1 G
953,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H72NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
677.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850345P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850345P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850345P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850345P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850345P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m0/s1
Klucz InChI
CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
Opis ogólny
Dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) belongs to the phosphatidylcholine (PCs) family. It is composed of saturated and symmetric phospholipids with 14 carbon atoms.[1] DMPC is zwitterionic glycerophospholipid and is associated with mammalian membranes.[2]
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Zastosowanie
14:0 PC (DMPC) has been used:
  • in the preparation of liposomes for dissipation monitoring[3] and perforin binding and assembly[4] by Quartz crystal microscopy studies.
  • in anthraquinone liposomes generation for spectral studies[5]
  • in bicelles preparation along with phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate for in vitro reconstitution of β2-adrenergic receptor[6]
Działania biochem./fizjol.
Dimyristoylphosphatidylcholine (DMPC) in combination with cholesterol is used as biomembrane model.[2] Oral supplementation of DMPC in apolipoprotein (apo) E−null mice, improves high density lipoprotein levels and other lipid profiles, preventing the pathogenesis of atherosclerosis.[7]
Opakowanie
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850345P-1g)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850345P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850345P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850345P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A coarse-grained molecular dynamics study of DLPC, DMPC, DPPC, and DSPC mixtures in aqueous solution
Abedi K, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2013)
Assembly of streptolysin O pores assessed by quartz crystal microbalance and atomic force microscopy provides evidence for the formation of anchored but incomplete oligomers
Stewart SE, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1848(1), 115-126 (2015)
Oral synthetic phospholipid (DMPC) raises high-density lipoprotein cholesterol levels, improves high-density lipoprotein function, and markedly reduces atherosclerosis in apolipoprotein E-null mice
Navab M, et al.
Circulation, 108(14), 1735-1739 (2003)
Analysis of perforin assembly by quartz crystal microbalance reveals a role for cholesterol and calcium-independent membrane binding
Stewart SE, et al.
Test, 290(52), 31101-31112 (2015)
Effect of tetracaine on DMPC and DMPC+ cholesterol biomembrane models: Liposomes and monolayers
Serro AP, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116, 63-71 (2014)