Kluczowe dokumenty
710335P
Avanti
18:1 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
tetraoleoyl cardiolipin; 1,1′,2,2′-tetra-(9Z-octadecenoyl) cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)],3′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)])
Wybierz wielkość
560,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
560,00 zł
Polecane produkty
opis
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 × 100 mg (710335P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (710335P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (710335P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- to prepare pure (100%) cardiolipin vesicles [10]
- to measure the intensity of cytochrome c peroxidase activity by luminescence assay[11]
- to measure the fluorescence of cytochrome c Trp59[11] immobilized in biosensor chip
- to study the association of cytochrome c with anionic phospholipids[11]
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
755.6 - 820.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
402 - 438 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)