840051P
Avanti
Egg PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Egg PC 99%
About This Item
Polecane produkty
opis
L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken)
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (840051P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840051P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840051P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840051P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
typ lipidu
phosphoglycerides
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Klucz InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- as lipid standard to evaluate the chromatographic column characteristics
- as a component in the surfactant comixture for theαVβ3 targeted nanoparticles
- in liposome preparation
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3