790404P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt); DOGS NTA
About This Item
Polecane produkty
opis
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt)
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (790404P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (790404P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (790404P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of liposomes with porphyrin-phospholipid (PoP) conjugate for protein and peptide binding studies
- in the preparation of nanosize multillamelar vesicles (NMVs) for antigen delivery studies
- as a component of small unilamellar vesicle (SUV) for planar lipid membrane (PM) preparation
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)