Kluczowe dokumenty
330612
Avanti
DOPC ELISA (bezbarwny)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
DOPC ELISA 10397, przezroczysty, do stosowania w aplikacjach absorbancji
Wybierz wielkość
148,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
148,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
opakowanie
1 ea of 1 × (ELISA strip packaged in foil pouch)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
- ilościowe badania wiązania lipidów z białkami
- montaż płytki 96-dołkowej przy użyciu tylko lipidów będących przedmiotem zainteresowania w badaniach wiązania
- elastyczność - użycie od 8 do 96 dołków i od 1 do 12 lipidów w zależności od potrzeb.
8-dołkowe paski są dostępne z optycznie przezroczystymi, białymi lub czarnymi powierzchniami do stosowania odpowiednio w testach kolormetrycznych, luminescencyjnych i fluorescencyjnych. Paski Avanti Lipid Snoopers ELISA umożliwiają jednoczesne badanie wielu próbek na jednej płytce, dzięki czemu stanowią doskonałe uzupełnienie pasków nitrocelulozowych Avanti Lipid Snoopers.
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)