Merck
850355C
Avanti
16:0 PC (DPPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; PC(16:0/16:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
opis
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850355C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850355C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850355C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850355C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (850355C-25mg)
25 mg/mL (850355C-1g)
25 mg/mL (850355C-200mg)
25 mg/mL (850355C-500mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
Klucz InChI
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Phosphatidylcholine (PC) is a strong bilayer-forming lipid. It the most common phospholipid in mammalian membranes. It is also an important component of the mucosal layer of the colon.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Zastosowanie
16:0 PC (DPPC) is suitable for use:
  • in vesicle preparation
  • as the main phospholipid component for all ultrasound contrast agents (UCA) formulations
  • as a component for microbubble preparation
  • in the preparation of lipid bilayers
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylcholine (PC) functions as a surfactant within the mucus to form a hydrophobic surface to inhibit bacterial penetrance. It is used to treat fat embolism. Phosphatidylcholine lowers the levels of cholesterol and triglycerides.
Opakowanie
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850355C-1g)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (850355C-500mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850355C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850355C-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protein aggregation with poly (vinyl) alcohol surfactant reduces double emulsion-encapsulated mammalian cell-free expression
Ho KKY, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0174689-e0174689 (2017)
Microbubble composition and preparation for high-frequency contrast-enhanced ultrasound imaging: in vitro and in vivo evaluation
Daeichin V, et al.
IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 64(3), 555-567 (2016)
Constructing droplet interface bilayers from the contact of aqueous droplets in oil
Leptihn S, et al.
Nature Protocols, 8(6), 1048-1048 (2013)
Integration and oligomerization of Bax protein in lipid bilayers characterized by single molecule fluorescence study
Luo L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(46), 31708-31718 (2014)
The Membranes of Cells (2016)