Merck
840035P
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DOPS; PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Wybierz wielkość
10 MG
498,00 zł
25 MG
691,00 zł
200 MG
3860,00 zł
500 MG
6620,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
498,00 zł
25 MG
691,00 zł
200 MG
3860,00 zł
500 MG
6620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H77NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
810.03
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (840035P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840035P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840035P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840035P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
rozpuszczalność
soluble (Insoluble in ethanol and DMSO, soluble in Chloroform:Methanol:Water (65:25:4) at 5mg/mL)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Klucz InChI
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
Opis ogólny
DOPS is an excellent substitute for the naturally occurring Brain PS. It has similar physical properties and is more stable to oxidation. DOPS has been used, along with DOPC and DOPE, in lipid mixtures to mimic platelet membranes for coagulation studies.
Phosphoserine/phosphatidylserine (PS) is an endogenous phospholipid,[1] that is found in all polyanionic macromolecules.[2]
Zastosowanie
18:1 PS (DOPS) has been used:
  • in liposomes (multi-lamellar vesicles) preparation[3]
  • as a component in incubation buffer to measure exosomes associated procoagulant activity[4]
  • in the preparation of lipid vesicles[5]
Działania biochem./fizjol.
Phosphoserine (PS) can be used as a template for the recognition of cancer antigen 125 (CA 125).[6] It is very essential for healthy nerve cell membranes and myelin. Exogenous PS can be actively absorbed in humans. It has the ability to cross the blood-brain barrier. It plays a key role in the formation of short-term memory, the consolidation of long-term memory, the ability to create new memories and several other cognitive activities. It actively participates in the locomotor functions, like rapid reactions and reflexes.[1]
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035P-10mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035P-25mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840035P-500mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Proteomics profiling of plasma exosomes in epithelial ovarian cancer: A potential role in the coagulation cascade, diagnosis and prognosis
Zhang W, et al.
International journal of oncology, 54(5), 1719-1733 (2019)
Macrophages inhibit human osteosarcoma cell growth after activation with the bacterial cell wall derivative liposomal muramyl tripeptide in combination with interferon-gamma
Pahl JHW, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 33(1), 27-27 (2014)
Adsorption of O-phospho-L-serine and L-serine onto poorly crystalline apatite
Benaziz L, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 238(1), 48-53 (2001)
Kabir H Biswas et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(4), 1775-1782 (2017-12-28)
The pathway of vesicle adsorption onto a solid support depends on the material composition of the underlying support, and there is significant interest in developing material-independent strategies to modulate the spectrum of vesicle-substrate interactions on a particular surface. Herein, using
Phosphatidylserine and the human brain
Glade MJ and Smith K
Nutrition, 31(6), 781-786 (2015)