Kluczowe dokumenty
810150P
Avanti
18:1 Liss Rhod PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt)
Wybierz wielkość
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
10 MG
2650,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1160,00 zł
5 MG
1860,00 zł
10 MG
2650,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C68H109N4O14PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1301.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810150P-1mg)
pkg of 5 × 1 mg (810150P-5mg)
pkg of 5 × 2 mg (810150P-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) is a membrane phospholipid[1] and is the second most abundant phospholipid in animals, plants and yeast. It is the major lipid in bacteria.[2]
Zastosowanie
18:1 Liss Rhod PE suitable to be used for labelling DOPC (1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) for visualization purpose.[3]
Działania biochem./fizjol.
18:1 Liss Rhod PE is a fluorescent labelled lipid,[4] useful in labelling giant unilamellar vesicles (GUVs).[5] L-α-Phosphatidylethanolamine (PE) is essential for maintaining the structural integrity of membranes.[1]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810150P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810150P-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810150P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Spatiotemporal control of coacervate formation within liposomes
Deshpande S, et al.
Nature Communications, 10(1), 1800-1800 (2019)
A new class of synthetic retinoid antibiotics effective against bacterial persisters
Kim W, et al.
Nature, 556(7699), 103-103 (2018)
Stabilization of liposomes against stress using polyelectrolytes: Interaction mechanisms, influence of pH, molecular weight, and polyelectrolyte structure
Rinaudo M, et al.
International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 14(8), 667-677 (2009)
Thuc T Le et al.
BMC cancer, 9, 42-42 (2009-02-03)
Lipid-rich tumours have been associated with increased cancer metastasis and aggressive clinical behaviours. Nonetheless, pathologists cannot classify lipid-rich tumours as a clinically distinctive form of carcinoma due to a lack of mechanistic understanding on the roles of lipids in cancer
Yachong Guo et al.
ACS nano (2018-11-20)
Increasing awareness of bioeffects and toxicity of nanomaterials interacting with cells puts in focus the mechanisms by which nanomaterials can cross lipid membranes. Apart from well-discussed energy-dependent endocytosis for large objects and passive diffusion through membranes by solute molecules, other